문서
68892
Sigma-Aldrich
Methyl 2-(4-Boc-piperazino)-2-(4-pyridyl)acetate
technical, ≥90% (HPLC)
동의어(들):
2-(4-Boc-piperazino)-2-(4-pyridyl)acetic acid methyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H25N3O4
CAS Number:
Molecular Weight:
335.40
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
grade
technical
분석
≥90% (HPLC)
형태
liquid
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
COC(=O)C(N1CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C)c2ccncc2
InChI
1S/C17H25N3O4/c1-17(2,3)24-16(22)20-11-9-19(10-12-20)14(15(21)23-4)13-5-7-18-8-6-13/h5-8,14H,9-12H2,1-4H3
InChI key
JXZYJTGTWULZIZ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves