주요 문서
688894
Sigma-Aldrich
Methyl 3-aminocrotonate
Arxada quality, 98.0-100.3 % (w/w) (GC)
동의어(들):
Methyl 3-amino-2-butenoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C(NH2)=CHCOOCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
115.13
Beilstein:
956592
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
crystals
품질
Arxada quality
제조업체/상표
Arxada AG
농도
98.0-100.3 % (w/w) (GC)
불순물
≤1.0 % (w/w) water (Karl Fischer)
mp
81-83 °C (lit.)
81.0-84.0 °C
SMILES string
COC(=O)\C=C(\C)N
InChI
1S/C5H9NO2/c1-4(6)3-5(7)8-2/h3H,6H2,1-2H3/b4-3+
InChI key
XKORCTIIRYKLLG-ONEGZZNKSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
213.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
101 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)