주요 문서
688878
Ethyl cyclopropylideneacetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H10O2
CAS Number:
Molecular Weight:
126.15
Beilstein:
4175952
MDL number:
SMILES string
CCOC(=O)C=C1CC1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)