분석
95%
형태
powder
반응 적합성
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Asymmetric synthesis
작용기
phosphine
SMILES string
OS([O-])(=O)=O.OS(=O)(=O)c1ccc(CCCC4([PH+](C2CCCCC2)C3CCCCC3)c5ccccc5-c6ccc(cc46)S(O)(=O)=O)cc1
InChI
1S/C34H41O6PS2.H2O4S/c35-42(36,37)28-19-17-25(18-20-28)10-9-23-34(41(26-11-3-1-4-12-26)27-13-5-2-6-14-27)32-16-8-7-15-30(32)31-22-21-29(24-33(31)34)43(38,39)40;1-5(2,3)4/h7-8,15-22,24,26-27H,1-6,9-14,23H2,(H,35,36,37)(H,38,39,40);(H2,1,2,3,4)
InChI key
HNJNDGZFLWQSEG-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
법적 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.