주요 문서
688525
Sigma-Aldrich
(S,S)-N-Boc-2,5-dimethylpyrrolidine
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H21NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
199.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
분석
95%
광학 활성
[α]20/D +45.0°, c = 1 in chloroform
refractive index
n20/D 1.444
density
0.930 g/mL at 25 °C
SMILES string
C[C@H]1CC[C@H](C)N1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H21NO2/c1-8-6-7-9(2)12(8)10(13)14-11(3,4)5/h8-9H,6-7H2,1-5H3/t8-,9-/m0/s1
InChI key
FZSBLLYQAULJDU-IUCAKERBSA-N
픽토그램
Skull and crossbonesEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
187.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
86.11 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)