주요 문서
688010
Sigma-Aldrich
Poly[(1,4-divinylenephenylene)(2,4,6-triisopropylphenylborane)]
동의어(들):
Boramer-T01, Poly(1,4-divinylenephenylene tripylborane)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352103
분자량
average Mn ~1379
mp
103-112 °C
형광
λex 330 nm; λem 440 nm in chloroform
애플리케이션
n-type polymer semiconductor; HOMO = –6.65 eV, LUMO = –3.85 eV.
법적 정보
Manufactured by TDA research, Inc.
Boramer is a trademark of TDA Research, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Luebben, S.; Sapp, S.
Material Matters, 3, 11-11 (2007)