주요 문서
687588
Sigma-Aldrich
(S)-N-Boc-2-methylpyrrolidine
95%
동의어(들):
(S)-2-Methylpyrrolidine-1-carboxylic acid-tert-butyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H19NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
185.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
분석
95%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.444
density
0.962 g/mL at 25 °C
SMILES string
C[C@H]1CCCN1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H19NO2/c1-8-6-5-7-11(8)9(12)13-10(2,3)4/h8H,5-7H2,1-4H3/t8-/m0/s1
InChI key
PPUYUEPZGGATCN-QMMMGPOBSA-N
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
180.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
82.2 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)