주요 문서
687359
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asn-OH-13C4,15N2
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 95% (CP)
동의어(들):
Fmoc-L-Asparagine-13C4,15N2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C4C15H1815N2O5
Molecular Weight:
360.31
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
98 atom % 15N
분석
95% (CP)
mp
~190 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
질량 이동
M+6
저장 온도
2-8°C
2-8°C
SMILES string
[15NH2][13C](=O)[13CH2][13C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)[13C](O)=O
InChI
1S/C19H18N2O5/c20-17(22)9-16(18(23)24)21-19(25)26-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16H,9-10H2,(H2,20,22)(H,21,25)(H,23,24)/t16-/m0/s1/i9+1,16+1,17+1,18+1,20+1,21+1
InChI key
YUGBZNJSGOBFOV-LMDSVMOMSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Environment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)