문서
686999
Sigma-Aldrich
1,4-Diethylbenzene-d14
97 atom % D, 96% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10D14
Molecular Weight:
148.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
97 atom % D
분석
96% (CP)
bp
184 °C (lit.)
mp
-43 °C (lit.)
density
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
질량 이동
M+14
SMILES string
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C10H14/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D,6D,7D,8D
InChI key
DSNHSQKRULAAEI-NFUPRKAOSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
131.0 °F
Flash Point (°C)
55 °C