주요 문서
686743
Sigma-Aldrich
6-Methyl-4-nitropyridine-2-carbonitrile
97%
동의어(들):
2-Cyano-6-methyl-4-nitropyridine, 6-Methyl-4-nitropicolinonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H5N3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
163.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
양식
solid
mp
74-79 °C
SMILES string
Cc1cc(cc(n1)C#N)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5N3O2/c1-5-2-7(10(11)12)3-6(4-8)9-5/h2-3H,1H3
InChI key
VITXYPUCOQUWPJ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)