주요 문서
686700
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-methylaniline
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H8FN
CAS Number:
Molecular Weight:
125.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.536
density
1.082 g/mL at 25 °C
작용기
fluoro
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cc1cccc(F)c1N
InChI
1S/C7H8FN/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
InChI key
CMVJYZNBMRJICR-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
170.1 °F
Flash Point (°C)
76.7 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)