주요 문서
68648
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)-DL-phenylglycine
≥98.0%
동의어(들):
(±)-2-Amino-2-[2-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H8F3NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
219.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
≥98.0%
양식
solid
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
NC(C(O)=O)c1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C9H8F3NO2/c10-9(11,12)6-4-2-1-3-5(6)7(13)8(14)15/h1-4,7H,13H2,(H,14,15)
InChI key
WSMXFJGWNKBPHC-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)