Key Documents
68645
Sigma-Aldrich
Chloro(methyl)phenylsilane
technical, ≥93.0% (GC)
동의어(들):
Methyl-phenyl-chlorosilane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5SiH(CH3)Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
156.68
Beilstein:
2935477
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical
분석
≥93.0% (GC)
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.515 (lit.)
bp
113 °C (lit.)
density
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[SiH](Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C7H9ClSi/c1-9(8)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,9H,1H3
InChI key
GVPNBWPLCHOFMX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
보충제 위험성
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
143.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
62 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)