Key Documents
685410
Sigma-Aldrich
Methyl 1-acetyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H9NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
167.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
95%
형태
powder
mp
91-97 °C
작용기
ester
SMILES string
COC(=O)c1ccn(c1)C(C)=O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-6(10)9-4-3-7(5-9)8(11)12-2/h3-5H,1-2H3
InChI key
XNEPOBYEFLQFMM-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)