주요 문서
684783
Sigma-Aldrich
2-Chlorothiobenzamide
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H6ClNS
CAS Number:
Molecular Weight:
171.65
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
분석
97%
mp
65-69 °C
SMILES string
NC(=S)c1ccccc1Cl
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)