Key Documents
684325
Sigma-Aldrich
tert-Butyldimethylsilyl (S)-(+)-glycidyl ether
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H20O2Si
CAS Number:
Molecular Weight:
188.34
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
형태
liquid
광학 활성
[α]22/D +6.5°, neat
refractive index
n20/D 1.4320
bp
197-199 °C/760 mmHg
density
0.890 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC[C@@H]1CO1
InChI
1S/C9H20O2Si/c1-9(2,3)12(4,5)11-7-8-6-10-8/h8H,6-7H2,1-5H3/t8-/m0/s1
InChI key
YANSSVVGZPNSKD-QMMMGPOBSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
165.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
73.89 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)