주요 문서
683078
Sigma-Aldrich
2,6-Dineopentylaniline
95%
동의어(들):
2,6-Bis(2,2-dimethylpropyl)benzeneamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H27N
CAS Number:
Molecular Weight:
233.39
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
형태
solid
mp
41-46 °C
SMILES string
CC(C)(C)Cc1cccc(CC(C)(C)C)c1N
InChI
1S/C16H27N/c1-15(2,3)10-12-8-7-9-13(14(12)17)11-16(4,5)6/h7-9H,10-11,17H2,1-6H3
InChI key
MVMYJQKKCVQHEN-UHFFFAOYSA-N
법적 정보
Product of Kanata Chemical Technologies, Inc.
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F
Flash Point (°C)
> 110 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)