주요 문서
682683
Sigma-Aldrich
2,4,6-Triisopropylphenylboronic acid methyl ester
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H29BO2
CAS Number:
Molecular Weight:
276.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
96%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.484
density
0.913 g/mL at 25 °C
SMILES string
COB(OC)c1c(cc(cc1C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C17H29BO2/c1-11(2)14-9-15(12(3)4)17(18(19-7)20-8)16(10-14)13(5)6/h9-13H,1-8H3
InChI key
KRQWDHHDTSORLQ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)