문서
682543
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-fluoroanisole
99%
동의어(들):
1-Bromo-4-fluoro-2-methoxybenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H6BrFO
CAS Number:
Molecular Weight:
205.02
Beilstein:
3240536
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
99%
refractive index
n20/D 1.542
bp
143-145 °C/760 mmHg
density
1.5983 g/mL at 25 °C
SMILES string
COc1cc(F)ccc1Br
InChI
1S/C7H6BrFO/c1-10-7-4-5(9)2-3-6(7)8/h2-4H,1H3
InChI key
KGYXKRGMSUHYCY-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
194.0 °F
Flash Point (°C)
90 °C