주요 문서
68249
Sigma-Aldrich
(2S,3S)-trans-3-Methyloxirane-2-methyl 4-nitrobenzoate
≥97.0% (sum of enantiomers, HPLC)
동의어(들):
(2S,3S)-(−)-3-Methylglycidyl 4-nitrobenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H11NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
237.21
Beilstein:
6274744
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352000
PubChem Substance ID:
분석
≥97.0% (sum of enantiomers, HPLC)
광학 활성
[α]20/D −46±2°, c = 2.5% in chloroform
mp
103-105 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[C@@H]1O[C@H]1COC(=O)c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
기타 정보
Protected epoxy alcohol which can be directly substituted at C-3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
S.Y. Ko et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52, 667-667 (1987)