문서
682241
Sigma-Aldrich
Methyl pyrimidine-5-carboxylate
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H6N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
138.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
형태
solid
mp
76-81 °C
SMILES string
COC(=O)c1cncnc1
InChI
1S/C6H6N2O2/c1-10-6(9)5-2-7-4-8-3-5/h2-4H,1H3
InChI key
XMVNUAHPLDBEJH-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable