문서
681970
Sigma-Aldrich
5-Hydroxy-4-oxo-4H-pyran-2-carboxylic acid
97%
동의어(들):
2-Carboxy-5-hydroxy-4-pyrone, Comenic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H4O5
CAS Number:
Molecular Weight:
156.09
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
284-294 °C
SMILES string
OC(=O)C1=CC(=O)C(O)=CO1
InChI
1S/C6H4O5/c7-3-1-5(6(9)10)11-2-4(3)8/h1-2,8H,(H,9,10)
InChI key
UUUICOMMFFTCHS-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Building block for an intramolecular olefin-α-pyrone cycloaddition providing the colchicine ring skeleton.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
문서 라이브러리 방문
Tetrahedron, 49, 2839-2839 (1993)