Key Documents
681903
Sigma-Aldrich
Indoline-7-carboxaldehyde
97%
동의어(들):
2,3-Dihydro-1H-indole-7-carbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H9NO
CAS Number:
Molecular Weight:
147.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
46-50 °C
SMILES string
[H]C(=O)c1cccc2CCNc12
InChI
1S/C9H9NO/c11-6-8-3-1-2-7-4-5-10-9(7)8/h1-3,6,10H,4-5H2
InChI key
SJROBXXAXJAJOG-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Useful starter in indoline chemistry.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Organic Syntheses, 9, 124-124 (1998)
Organic Syntheses, 73, 85-85 (1996)