주요 문서
681857
Sigma-Aldrich
3-Chlorobenzoylacetonitrile
97%
동의어(들):
3-Chloro-β-oxobenzenepropanenitrile, 3-Chlorophenacyl cyanide, 3-Oxo-3-(3-chlorophenyl)propionitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H6ClNO
CAS Number:
Molecular Weight:
179.60
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
79-83 °C
작용기
chloro
ketone
nitrile
SMILES string
Clc1cccc(c1)C(=O)CC#N
InChI
1S/C9H6ClNO/c10-8-3-1-2-7(6-8)9(12)4-5-11/h1-3,6H,4H2
InChI key
IUDFNNHFARLIPF-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)