주요 문서
680672
Sigma-Aldrich
2,4-Dipropoxyphenylboronic acid
≥95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H19BO4
CAS Number:
Molecular Weight:
238.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
≥95%
mp
121-127 °C
SMILES string
CCCOc1ccc(B(O)O)c(OCCC)c1
InChI
1S/C12H19BO4/c1-3-7-16-10-5-6-11(13(14)15)12(9-10)17-8-4-2/h5-6,9,14-15H,3-4,7-8H2,1-2H3
InChI key
ZNGNDOSZRKWKJW-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
May contain varying amounts of anhydride.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)