주요 문서
680419
Sigma-Aldrich
4-Bromobenzyl methyl ether
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H4CH2OCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
201.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
refractive index
n20/D 1.5470 (lit.)
bp
110-112 °C/8 mmHg (lit.)
mp
-15 °C (lit.)
density
1.406 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
bromo
ether
SMILES string
COCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H9BrO/c1-10-6-7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,6H2,1H3
InChI key
JIMMXGXOJQXOQA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
223.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
106.1 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)