Key Documents
680281
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-methylpyridine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H6ClN
CAS Number:
Molecular Weight:
127.57
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.5310
density
1.159 g/mL at 25 °C
작용기
chloro
SMILES string
Cc1ccncc1Cl
InChI
1S/C6H6ClN/c1-5-2-3-8-4-6(5)7/h2-4H,1H3
InChI key
VLNXNJMHLZFECV-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
150.8 °F - open cup
Flash Point (°C)
66 °C - open cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)