주요 문서
680052
Sigma-Aldrich
3-Chloropyridine-2-carboxylic acid
97%
동의어(들):
3-Chloropicolinic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H4ClNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
157.55
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
131 °C (dec.)
작용기
carboxylic acid
chloro
SMILES string
OC(=O)c1ncccc1Cl
InChI
1S/C6H4ClNO2/c7-4-2-1-3-8-5(4)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
InChI key
XTMUXJBJCMRWPG-UHFFFAOYSA-N
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)