주요 문서
679550
Sigma-Aldrich
N-Boc-α-(phenylsulfonyl)isobutylamine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H23NO4S
CAS Number:
Molecular Weight:
313.41
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
109-114 °C
SMILES string
CC(C)CN(C(=O)OC(C)(C)C)S(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C15H23NO4S/c1-12(2)11-16(14(17)20-15(3,4)5)21(18,19)13-9-7-6-8-10-13/h6-10,12H,11H2,1-5H3
InChI key
ILVKRAHSTKXYMF-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)