주요 문서
679143
Sigma-Aldrich
1-Fmoc-3-oxopiperazine
97%
동의어(들):
1-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-3-oxopiperazine, 4-Fmoc-2-oxopiperazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H18N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
322.36
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
mp
124 °C
작용기
Fmoc
SMILES string
O=C1CN(CCN1)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C19H18N2O3/c22-18-11-21(10-9-20-18)19(23)24-12-17-15-7-3-1-5-13(15)14-6-2-4-8-16(14)17/h1-8,17H,9-12H2,(H,20,22)
InChI key
YQKHEDWUIMBPKY-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)