주요 문서
678597
Sigma-Aldrich
2-Methylfuran-3-carbonyl chloride
97%
동의어(들):
2-Methyl-3-furoyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H5ClO2
CAS Number:
Molecular Weight:
144.56
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
refractive index
n20/D 1.5052
bp
59-61 °C/12 mmHg
density
1.239 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cc1occc1C(Cl)=O
InChI
1S/C6H5ClO2/c1-4-5(6(7)8)2-3-9-4/h2-3H,1H3
InChI key
AFFZVBHMMXZNKE-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
169.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
76.1 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)