문서
678171
Sigma-Aldrich
3-(2-Indolinyl)-2-(trifluoromethyl)propionic acid
85%
동의어(들):
2,3-Dihydro-α-(trifluoromethyl)-1H-indole-2-propanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H12F3NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
259.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
85%
mp
61-66 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C(CC1Cc2ccccc2N1)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H12F3NO2/c13-12(14,15)9(11(17)18)6-8-5-7-3-1-2-4-10(7)16-8/h1-4,8-9,16H,5-6H2,(H,17,18)
InChI key
REOULSYTKDTIJQ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable