주요 문서
677957
Sigma-Aldrich
1,4,5,8-Naphthalenetetracarboxylic acid 1,8-monoanhydride
동의어(들):
1,3-Dioxo-1H,3H-naphtho[1,8-c,d]pyran-6,7-dicarboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H6O7
CAS Number:
Molecular Weight:
286.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
형태
solid
mp
>300 °C
SMILES string
OC(=O)c1ccc2C(=O)OC(=O)c3ccc(C(O)=O)c1c23
InChI
1S/C14H6O7/c15-11(16)5-1-3-7-10-8(14(20)21-13(7)19)4-2-6(9(5)10)12(17)18/h1-4H,(H,15,16)(H,17,18)
InChI key
YQXRNSHBINARCY-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
May contain varying amounts of tetracarboxylic acid
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)