주요 문서
677930
Sigma-Aldrich
Methoxy(cyclooctadiene)iridium(I) dimer
동의어(들):
Di-mu-methoxobis(1,5-cyclooctadiene)diiridium(I)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H30Ir2O2
Molecular Weight:
662.86
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
mp
154-177 °C
SMILES string
C[O+]1[Ir-]2[O+](C)[Ir-]12.C3CC=CCCC=C3.C4CC=CCCC=C4
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)