Key Documents
677760
Sigma-Aldrich
2, 4-Dimethoxy-6-methylbenzonitrile
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H11NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
177.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
68-72 °C
SMILES string
COc1cc(C)c(C#N)c(OC)c1
InChI
1S/C10H11NO2/c1-7-4-8(12-2)5-10(13-3)9(7)6-11/h4-5H,1-3H3
InChI key
SGXRDFSVDJBEAU-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)