주요 문서
677337
Sigma-Aldrich
3-(2-Oxo-1,2-dihydro-4-quinolinyl)alanine hydrochloride monohydrate
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H12N2O3·HCl·H2O
Molecular Weight:
286.71
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
양식
solid
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
257 °C (dec.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
O.Cl.NC(CC1=CC(=O)Nc2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C12H12N2O3.ClH.H2O/c13-9(12(16)17)5-7-6-11(15)14-10-4-2-1-3-8(7)10;;/h1-4,6,9H,5,13H2,(H,14,15)(H,16,17);1H;1H2
InChI key
ZSQZQONBUIXIAB-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)