주요 문서
676721
Sigma-Aldrich
2-tert-Butoxy-6-chloropyridine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H12ClNO
CAS Number:
Molecular Weight:
185.65
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
density
1.076 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC(C)(C)Oc1cccc(Cl)n1
InChI
1S/C9H12ClNO/c1-9(2,3)12-8-6-4-5-7(10)11-8/h4-6H,1-3H3
InChI key
PLDRTFJRLUKTTA-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
174.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
78.9 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)