주요 문서
675172
Sigma-Aldrich
Nickel oxide supported on silica
60 wt. % (NiO)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
반응 적합성
core: nickel
reagent type: catalyst
농도
60 wt. % (NiO)
SMILES string
O=[Ni]
InChI
1S/Ni.O
InChI key
GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1A Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
표적 기관
Lungs
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1