분석
95%
양식
solid
반응 적합성
reaction type: C-C Bond Formation
mp
138-145 °C
SMILES string
[Cl-].ClC(Cl)(Cl)CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H19Cl3P.ClH/c22-21(23,24)16-17-25(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20;/h1-15H,16-17H2;1H/q+1;/p-1
InChI key
CVLBDGPLEYFDOR-UHFFFAOYSA-M
애플리케이션
Reactant for:
- Synthesis of DL-histrionicotoxin via a nine step synthesis involving cross-metathesis, oxime formation and Michael addition as the key steps
- Wittig reactions
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.