주요 문서
674443
Sigma-Aldrich
16-Carboxyhexadecyl disulfide
97%
동의어(들):
16,16′-Dithiobis-hexadecanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C32H64O4S2
CAS Number:
Molecular Weight:
576.98
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
106-111 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCSSCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C32H62O4S2/c33-31(34)27-23-19-15-11-7-3-1-5-9-13-17-21-25-29-37-38-30-26-22-18-14-10-6-2-4-8-12-16-20-24-28-32(35)36/h1-30H2,(H,33,34)(H,35,36)
InChI key
ZTNVZBUWXNGAMU-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)