주요 문서
674230
Sigma-Aldrich
11-Mercaptoundecyl trifluoroacetate
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H23F3O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
300.38
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
99%
refractive index
n20/D 1.4294
mp
50-51 °C
density
1.059 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)OCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C13H23F3O2S/c14-13(15,16)12(17)18-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-19/h19H,1-11H2
InChI key
YOZNBMSWVPXLKM-UHFFFAOYSA-N
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)