문서
673919
Sigma-Aldrich
Ethyl N-Boc-4-(4-fluorobenzyl)piperidine-4-carboxylate
97%
동의어(들):
4-[(4-Fluorophenyl)methyl]-1,4-piperidinedicarboxylic acid 1-(1,1-dimethylethyl) 4-ethyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H28FNO4
CAS Number:
Molecular Weight:
365.44
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
형태
solid
mp
62-66 °C
SMILES string
CCOC(=O)C1(CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C)Cc2ccc(F)cc2
InChI
1S/C20H28FNO4/c1-5-25-17(23)20(14-15-6-8-16(21)9-7-15)10-12-22(13-11-20)18(24)26-19(2,3)4/h6-9H,5,10-14H2,1-4H3
InChI key
KIIYXHXWARGQKK-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges