Key Documents
67387
Sigma-Aldrich
Boc-3-(1-pyrazolyl)-Ala-OH
≥97.0%
동의어(들):
(S)-2-(Boc-amino)-3-(1-pyrazolyl)propionic acid, Nα-Boc-3-(1-pyrazolyl)-L-alanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H17N3O4
CAS Number:
Molecular Weight:
255.27
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
≥97.0%
광학 순도
ee: >99% (due to stereospecific enzymatic synthesis)
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cn1cccn1)C(O)=O