주요 문서
673749
Sigma-Aldrich
Ethyl N-Boc-4-benzylpiperidine-4-carboxylate
96%
동의어(들):
4-(Phenylmethyl)-1,4-piperidinedicarboxylic acid 1-(1,1-dimethylethyl) 4-ethyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H29NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
347.45
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
96%
형태
solid
refractive index
n20/D 1.5028
SMILES string
CCOC(=O)C1(CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C)Cc2ccccc2
InChI
1S/C20H29NO4/c1-5-24-17(22)20(15-16-9-7-6-8-10-16)11-13-21(14-12-20)18(23)25-19(2,3)4/h6-10H,5,11-15H2,1-4H3
InChI key
CWWGEJKQPHMAOY-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)