Key Documents
672637
Sigma-Aldrich
Fmoc-Phe(4-Br)-OH
≥98.0%
동의어(들):
Fmoc-4-bromo-L-phenylalanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H20BrNO4
Molecular Weight:
466.32
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
분석
≥98.0%
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
SMILES string
OC(=O)[C@H](Cc1ccc(Br)cc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H20BrNO4/c25-16-11-9-15(10-12-16)13-22(23(27)28)26-24(29)30-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-12,21-22H,13-14H2,(H,26,29)(H,27,28)/t22-/m0/s1
InChI key
TVBAVBWXRDHONF-QFIPXVFZSA-N
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable