주요 문서
672505
Sigma-Aldrich
N-Ethylpyridinium bromide-d10
for NMR spectroscopy, 99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7D10BrN
CAS Number:
Molecular Weight:
198.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
Grade
for NMR spectroscopy
동위원소 순도
≥99 atom % D
분석
99%
구성
carbon, 41.80-43.08%
nitrogen, 6.96-7.18%
질량 이동
M+10
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Br-].[2H]c1c([2H])c([2H])[n+](c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H10N.BrH/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;/h3-7H,2H2,1H3;1H/q+1;/p-1/i1D3,2D2,3D,4D,5D,6D,7D;
InChI key
ABFDKXBSQCTIKH-BCYFSIEASA-M
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)