주요 문서
671959
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-trans-2-Aminocyclohexanol hydrochloride
95.0-105.0% (AT)
동의어(들):
(1S,2S)-(+)-2-Aminocyclohexanol hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H13NO · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
151.63
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95.0-105.0% (AT)
광학 순도
enantiomeric excess: ≥98.0%
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl.N[C@H]1CCCC[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13NO.ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;/h5-6,8H,1-4,7H2;1H/t5-,6-;/m0./s1
InChI key
LKKCSUHCVGCGFA-GEMLJDPKSA-N
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)