주요 문서
671606
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-N-(2,3-Epoxypropyl)phthalimide
≥99.0% (GC)
동의어(들):
(S)-N-Glycidylphthalimide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H9NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
203.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥99.0% (GC)
광학 순도
ee: 99% (HPLC)
SMILES string
O=C1N(C[C@H]2CO2)C(=O)c3ccccc13
InChI
1S/C11H9NO3/c13-10-8-3-1-2-4-9(8)11(14)12(10)5-7-6-15-7/h1-4,7H,5-6H2/t7-/m0/s1
InChI key
DUILGEYLVHGSEE-ZETCQYMHSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)