주요 문서
671371
Sigma-Aldrich
(3αR,7αR)-1,3-Dimethyl-2-(1-piperidinyl)octahydro-1H-1,3,2-benzodiazaphosphole 2-oxide
≥98.0% (GC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H26N3OP
CAS Number:
Molecular Weight:
271.34
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
분석
≥98.0% (GC)
광학 활성
[α]/D -90.5±3°, c = 1.15 in chloroform
mp
108-112 °C
SMILES string
CN1[C@@H]2CCCC[C@H]2N(C)P1(=O)N3CCCCC3
InChI
1S/C13H26N3OP/c1-14-12-8-4-5-9-13(12)15(2)18(14,17)16-10-6-3-7-11-16/h12-13H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-/m1/s1
InChI key
ILDAVWNADMBKGB-CHWSQXEVSA-N
애플리케이션
Organocatalyst: Asymmetric Allylation of Aldehydes with Chiral Lewis Bases, Review
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Buono, G., et al.
Synlett, 377-388 (1999)
Denmark, S. E.. et al
The Journal of Organic Chemistry, 59, 6161-6163 (1994)