주요 문서
671258
Sigma-Aldrich
(1R,aR)-3-Diphenylphosphino-2-(4-bis(3,5-dimethylphenyl)phosphino-2,5-dimethyl-3-thienyl)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene
99%
동의어(들):
3-[Bis(3,5-dimethylphenyl)phosphanyl]-4-[(1R,4S)-3-diphenylphosphanyl-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-en-2-yl]-2,5-dimethylthiophene, catASium® T3(R)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C44H48P2S
CAS Number:
Molecular Weight:
670.86
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352000
분석
≥99% (31P-NMR)
99%
SMILES string
Cc1cc(C)cc(c1)P(c2cc(C)cc(C)c2)c3c(C)sc(C)c3C4=C([C@H]5CC[C@]4(C)C5(C)C)P(c6ccccc6)c7ccccc7
일반 설명
sold in collaboration with Solvias AG
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
법적 정보
WO2005/108407
catASium is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)